Sealing tapes, Nunc™
Effective sealing of all microplate formats. For storage, PCR, microscopy, culture and protection.
- Pre-cut, plate-sized sheets
- Pierceable tapes available
- Catalog No:
- 391-7500
- NUNC232699
- 734-2134
- NUNC249720
- NUNC241205
- NUNC236370
- 391-7614
- 391-7534
- 732-0851
- NUNC236272
- 734-1341
- 734-2135
- Environmentally Preferable:
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Miljøcertificering:
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
Product Family Options
- BeskrivelseOptisk egenskabTemperaturområde
- Forseglingstape til PCR og opbevaring i 96-brøndsplader−80...+150 °C1 * 100 Items1.000,00 kr
Lav fremstillingspåvirkning Specifications
Cat. No.391-7500Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringNAR Certificate of RetirementLav fremstillingspåvirkning - Forseglingstape til PCR og opbevaring i 384-brøndsplader−80...+150 °C1 * 100 Items1.290,00 kr
Lav fremstillingspåvirkning Specifications
Cat. No.NUNC232699Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringNAR Certificate of RetirementLav fremstillingspåvirkning - Forseglingstape til PCR, fluorescensassays og mikroskopi−70...+100 °C1 * 100 Items1.800,00 kr
Lav fremstillingspåvirkning Specifications
Cat. No.734-2134Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringNAR Certificate of RetirementLav fremstillingspåvirkning - Forseglingstape, åndbar−20...+80 °C1 * 50 Items1.680,00 kr
Lav fremstillingspåvirkning Specifications
Cat. No.NUNC249720Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringNAR Certificate of RetirementLav fremstillingspåvirkning - Forseglingstape, åndbar, celledyrkning−20...+80 °C1 * 50 Items1.700,00 kr
Lav fremstillingspåvirkning Specifications
Cat. No.NUNC241205Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringNAR Certificate of RetirementLav fremstillingspåvirkning - Sealing tape, general purpose, clear polyester film with silicone adhesive−70...+100 °C1 * 100 Items1.560,00 kr
Lav fremstillingspåvirkning Specifications
Cat. No.NUNC236370Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringNAR Certificate of RetirementLav fremstillingspåvirkning - Forseglingstape, allround-brug, PCR, opbevaring eller lysfølsomme prøver-80...+120 °C1 * 100 Items1.890,00 kr
Lav fremstillingspåvirkning Specifications
Cat. No.391-7614Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringNAR Certificate of RetirementLav fremstillingspåvirkning - Forseglingstape, optisk klar, lav auto-fluorescens, DMSO-kompatibel−70...+100 °C1 * 100 Items1.740,00 kr
Lav fremstillingspåvirkning Specifications
Cat. No.391-7534Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringNAR Certificate of RetirementLav fremstillingspåvirkning - Forseglingstape, optisk klar, lav fluorescens, Q-PCROptically clear−70...+100 °C1 * 100 Items5.320,00 kr
Lav fremstillingspåvirkning Specifications
Cat. No.732-0851Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringNAR Certificate of RetirementLav fremstillingspåvirkning - Sealing tape, polyester acrylate, opaque white−40...+80 °C1 * 50 Items720,00 kr
Lav fremstillingspåvirkning Specifications
Cat. No.NUNC236272Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringNAR Certificate of RetirementLav fremstillingspåvirkning - Forseglingstape, gentagen perforering, klæber ikke, lav fluorescens, opbevaring−70...+100 °C1 * 100 Items5.400,00 kr
Lav fremstillingspåvirkning Specifications
Cat. No.734-1341Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringNAR Certificate of RetirementLav fremstillingspåvirkning - Forseglingstape, Tape 8, til forsegling af én række med 8 brønde−20...+100 °C-
Lav fremstillingspåvirkning Specifications
Cat. No.734-2135Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringNAR Certificate of RetirementLav fremstillingspåvirkning