Orders LinkContactUsLinkComponent
Multidishes, non treated, Nunc™
   Bæredygtige muligheder
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Multidishes, non treated, Nunc™
   Bæredygtige muligheder
Certifikater
Multidishes, non treated, Nunc™
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PS, non treated, with lid, sterile.
  • Raised well rims to lower risk of cross contamination
  • Excellent optical quality
  • Non pyrogenic
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 734-2375
  • 734-0994
  • 735-0223
  • 735-0224
  • 735-0225
  • Environmentally Preferable:
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Miljøcertificering:
  • NAR Certificate of Retirement
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Anbefalet arbejdsvolumen
    Pakket
    Tilgængelighed
    Price
  • 734-2375
    4-brønds multiskål
    4-brønds multiskål
    1,0 ml
    4/pose
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 120 Items
    1 * 120 Items - 3.230,00 kr
    3.230,00 kr
    1 * 120 Items
       3.230,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    734-2375
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    NAR Certificate of Retirement
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 734-0994
    24-brønds multiskål
    24-brønds multiskål
    1,0 ml
    Pakket enkeltvis
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 75 Items
    1 * 75 Items - 2.900,00 kr
    2.900,00 kr
    1 * 75 Items
       2.900,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    734-0994
    Environmentally Preferable
    Miljøcertificering
  • 735-0223
    12-brønds multiskål
    12-brønds multiskål
    2,0 ml
    Pakket enkeltvis
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 75 Items
    1 * 75 Items - 2.830,00 kr
    2.830,00 kr
    1 * 75 Items
       2.830,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    735-0223
    Environmentally Preferable
    Miljøcertificering
  • 735-0224
    6-brønds multiskål
    6-brønds multiskål
    3,0 ml
    Pakket enkeltvis
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 75 Items
    1 * 75 Items - 2.700,00 kr
    2.700,00 kr
    1 * 75 Items
       2.700,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    735-0224
    Environmentally Preferable
    Miljøcertificering
  • 735-0225
    48-brønds multiskål
    48-brønds multiskål
    0,5 ml
    Pakket enkeltvis
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 75 Items
    1 * 75 Items - 3.280,00 kr
    3.280,00 kr
    1 * 75 Items
       3.280,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    735-0225
    Environmentally Preferable
    Miljøcertificering