Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Ekssikatorplader
VWR®, Ekssikatorplader
Leverandør:   VWR Collection
VWR®, Ekssikatorplader
Leverandør:  VWR Collection
Certifikater
VWR®, Ekssikatorplader
VWR®, Ekssikatorplader
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Ekssikatorplader af porcelæn. Centralt hul 20 mm Ø, filterhuller er ca. 5 mm Ø. Velegnet til brug sammen med ekssikatorer med tilsvarende diameter.
Certifications: DIN 12911
Product Family Options
Produktinformation
  • Model
    Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • Porcelain
    90 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 281,00 kr
    281,00 kr
    1 * 1 Items
       281,00 kr
  • Porcelain
    140 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 318,00 kr
    318,00 kr
    1 * 1 Items
       318,00 kr
  • Porcelain
    190 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 612,00 kr
    612,00 kr
    1 * 1 Items
       612,00 kr
  • Porcelain
    235 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 985,00 kr
    985,00 kr
    1 * 1 Items
       985,00 kr
  • Porcelain
    280 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.200,00 kr
    1.200,00 kr
    1 * 1 Items
       1.200,00 kr