Orders LinkContactUsLinkComponent
Frocks, PP
Frocks, PP
Leverandør:   Medicom
Frocks, PP
Leverandør:  Medicom
Certifikater
Frocks, PP
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These single-use hygiene frocks made from PP protect the working environment from particles coming from the operator's body (dander, hair, perspiration, etc.).
  • With collar and long sleeves
  • Elasticated cuffs
  • Snap buttons
  • Without pockets
Weight: 40 g/m²
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • HOPE40.301/05
  • HOPE40.301/04
  • HOPE40.301V/04
  • HOPE40.301V/05
  • Lukkestørrelse:
  • Med trykknapper
  • Med trykknapper
  • Med trykknapper
  • Med trykknapper
  • Lommer:
  • uden lommer
  • uden lommer
  • uden lommer
  • uden lommer
  • Outfit applikationer:
  • Industrial|General Purpose
  • General Purpose|Industrial
  • Industrial|General Purpose
  • General Purpose|Industrial
  • Vægt:
  • 40 g/m²
  • 40 g/m²
  • 40 g/m²
  • 40 g/m²
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Farve
    Tøj størrelse
    Tilgængelighed
    Price
  • hvid
    XXL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 556,00 kr
    556,00 kr
    1 * 50 Items
       556,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    HOPE40.301/05
    Lukkestørrelse
    Med trykknapper
    Lommer
    uden lommer
    Outfit applikationer
    Industrial|General Purpose
    Vægt
    40 g/m²
  • hvid
    XL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 556,00 kr
    556,00 kr
    1 * 50 Items
       556,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    HOPE40.301/04
    Lukkestørrelse
    Med trykknapper
    Lommer
    uden lommer
    Outfit applikationer
    General Purpose|Industrial
    Vægt
    40 g/m²
  • grøn
    XL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 556,00 kr
    556,00 kr
    1 * 50 Items
       556,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    HOPE40.301V/04
    Lukkestørrelse
    Med trykknapper
    Lommer
    uden lommer
    Outfit applikationer
    Industrial|General Purpose
    Vægt
    40 g/m²
  • grøn
    XXL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 556,00 kr
    556,00 kr
    1 * 50 Items
       556,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    HOPE40.301V/05
    Lukkestørrelse
    Med trykknapper
    Lommer
    uden lommer
    Outfit applikationer
    General Purpose|Industrial
    Vægt
    40 g/m²