Orders LinkContactUsLinkComponent
Celite® 545
Celite® 545
Sundhed
Leverandør:   MACHEREY-NAGEL
Celite® 545
Leverandør:  MACHEREY-NAGEL
Certifikater
Celite® 545
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  DE, Diatomaceous earth, flux-calcined
  • CAS nummer:68855-54-9
  • Formel:SiO₂
  • MDL nummer:MFCD00132803
  • Molecular Weight:60.08 g/mol
  • EINECS:272-489-0
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • 1 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 331,00 kr
    331,00 kr
    1 * 1 kg
       331,00 kr
  • 5 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 kg
    1 * 5 kg - 1.450,00 kr
    1.450,00 kr
    1 * 5 kg
       1.450,00 kr