Orders LinkContactUsLinkComponent
Celite® 545
Celite® 545
Sundhed
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Celite® 545
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
Certifikater
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  DE, Diatomaceous earth, flux-calcined
  • CAS nummer:68855-54-9
  • Formel:SiO₂
  • MDL nummer:MFCD00132803
  • Molecular Weight:60.08 g/mol
  • EINECS:272-489-0
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    1 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 182,96 kr
    182,96 kr
    1 * 1 kg
       182,96 kr
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    2,5 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - 342,76 kr
    342,76 kr
    1 * 2,5 kg
       342,76 kr
    Specifikationer:
    Marketsource