Celite® 545, Supelco®
1
Leverandør: Merck
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: DE, Diatomaceous earth, flux-calcined
- CAS nummer:68855-54-9
- Formel:SiO₂
- MDL nummer:MFCD00132803
- Molecular Weight:60.08 g/mol
- :M-Clarity™ quality level = MQ100
- EINECS:272-489-0
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
Specifikationer
- Pakn:1