Orders LinkContactUsLinkComponent
Celite® 545
Celite® 545
Certifikater
Celite® 545
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  DE, Diatomaceous earth, flux-calcined
  • CAS nummer:68855-54-9
  • Formel:SiO₂
  • MDL nummer:MFCD00132803
  • Molecular Weight:60.08 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:272-489-0
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    White to almost white Powder
  • Particle size:
    ≤25 % (Retained on 150 mesh)
  • Wet density:
    255 to 370 g/l
  • pH:
    9.0 to 11.0 (10 % slurry)
  • Permeability:
    2.6 to 6.5 Darcy
  • Calcium oxide (CaO):
    0.3 % (Typical)
  • Magnesium oxide (MgO):
    0.3 % (Typical)
  • Silicon dioxide (SiO2):
    91.5 % (Typical)
  • Aluminium oxide (Al2O3):
    1.0 % (Typical)
  • Iron(III)oxide (Fe2O3):
    1.5 % (Typical)
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Plastic bottle
    500 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 423,00 kr
    423,00 kr
    1 * 500 g
       423,00 kr
  • Plastic drum
    2,5 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - 1.410,00 kr
    1.410,00 kr
    1 * 2,5 kg
       1.410,00 kr
  • Fibre drum
    10 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 kg
    1 * 10 kg - 2.390,00 kr
    2.390,00 kr
    1 * 10 kg
       2.390,00 kr