Orders LinkContactUsLinkComponent
Celite® 512
Celite® 512
Glass bottle for solids, 2,5 kg
Katalog # ROTH0050.1
Sundhed
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Celite® 512
Katalog # ROTH0050.1
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  91053-39-3
Celite® 512
Glass bottle for solids, 2,5 kg
CAS nummer:  91053-39-3
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 2,5 kg
Product Details & Documents
  • CAS nummer:91053-39-3
  • Formel:SiO₂
  • Molecular Weight:60.08 g/mol
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    2,5 kg