Orders LinkContactUsLinkComponent
Bromthymol blå
Plastic bottle, 100 mL
Katalog # HACH25532
Leverandør:   Hach
Bromthymol blå
Katalog # HACH25532
Leverandør:  Hach
CAS nummer:  76-59-5
Bromthymol blå
Plastic bottle, 100 mL
CAS nummer:  76-59-5
Price
211,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Synonymer:  3′,3″-Dibromothymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
  • CAS nummer:76-59-5
  • Formel:C₂₇H₂₈Br₂O₅S
  • MDL nummer:MFCD00005872
  • Molecular Weight:624.39 g/mol
  • Merck Index:13,01430
  • Smeltende Pt:204…202 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-971-2
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Plastic bottle
  • Pakn:
    100 mL
Specifikationer