Orders LinkContactUsLinkComponent
Nuclear Fast Red
Nuclear Fast Red
Glass bottle, 1 L
Katalog # CTEH64242
Marketsource
Leverandør:   CLIN TECH
Nuclear Fast Red
Katalog # CTEH64242
Leverandør:  CLIN TECH
Marketsource
CAS nummer:  6409-77-4
Nuclear Fast Red
Glass bottle, 1 L
CAS nummer:  6409-77-4
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 L
Product Details & Documents
Synonymer:  CI 60760, Sodium 1-amino-2,4-dihydroxy-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-3-sulphonate, Helio Fast Rubin BBL
  • CAS nummer:6409-77-4
  • Formel:C₁₄H₈NNaO₇S
  • MDL nummer:MFCD00078493
  • Molecular Weight:357.28 g/mol
  • Merck Index:13,06512
  • Smeltende Pt:300 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:229-088-0
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    1 L