Orders LinkContactUsLinkComponent
Thermo Scientific™ Digital Mini Rotator
Thermo Scientific™ Digital Mini Rotator
Digital mini rotator
Katalog # BARN88882008
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific™ Digital Mini Rotator
Katalog # BARN88882008
Thermo Scientific™ Digital Mini Rotator
Thermo Scientific™ Digital Mini Rotator
Digital mini rotator
Price
10.300,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Provides smooth, accurate and orbital mixing of various vessels in the laboratory.
  • Precise speed control: ±1 min⁻¹ (≤100 min⁻¹), ±1% (101 to 450 min⁻¹)
  • Orbit diameter: 10 mm
  • 2 timer modes: Continuous, Timer
  • Multi-platform choices for loading all sizes vessels in the laboratory
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Digital mini rotator
  • Cat. No.:
    BARN88882008
  • B×D×H:
    284×383×130 mm
  • Hastighedsområde:
    50 - 500 min⁻¹
  • Vægt:
    14,4 kg
  • Elektriske specifikationer:
    100 - 240 V, 50/60Hz
  • Max. load:
    4,5 kg
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Flat platform with rubber mat
    Flat platform with rubber mat
    BARN88882113
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 970,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Tube rack, 21×30 mm (50 ml tubes)
    Tube rack, 21×30 mm (50 ml tubes)
    BARN88882119
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 665,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Universal attachment
    Universal attachment
    BARN88882104
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.880,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Universal platform, aluminium
    Universal platform, aluminium
    BARN88882105
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 911,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Tube rack, 40×18 mm (1,5 ml tubes)
    Tube rack, 40×18 mm (1,5 ml tubes)
    BARN88882118
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 665,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Flack clamp, 50 ml, max. 20 per platform
    Flack clamp, 50 ml, max. 20 per platform
    BARN88882106
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 71,70 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Sticky mat, 14×14 cm
    Sticky mat, 14×14 cm
    BARN88882112
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 368,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Flask clamp, 100/125 ml, max. 8 per platform
    Flask clamp, 100/125 ml, max. 8 per platform
    BARN88882107
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 81,40 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Tube rack, 50×11 mm (1,5 ml tubes)
    Tube rack, 50×11 mm (1,5 ml tubes)
    BARN88882117
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 556,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Flask clamp, 2000 ml, max. 2 per platform
    Flask clamp, 2000 ml, max. 2 per platform
    BARN88882111
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 262,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Flask clamp, 250 ml, max. 8 per platform
    Flask clamp, 250 ml, max. 8 per platform
    BARN88882108
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 112,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Flask clamp, 500 ml, max. 6 per platform
    Flask clamp, 500 ml, max. 6 per platform
    BARN88882109
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 153,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Flask clamp, 1000 ml, max. 4 per platform
    Flask clamp, 1000 ml, max. 4 per platform
    BARN88882110
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 203,00 kr