Spring til Overskrift
Spring til Hovedindhold
Spring til Sidefod
Udvidet søgning
Udvidet søgning
SDS
Certifikater
Producentdata
0
0,00 kr
Order Entry
Log ind
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Ordreindtastning
Ordrestatus
Din konto
Kurv
Denmark
Ordreindtastning
Ordrestatus
Din konto
Kurv
ContactUsLinkComponent
Hjem
Slanger
Kromatografirør
Tubing, PEEK
Tubing, PEEK
Tubing, PEEK
CTSA11-1156
:
SCIENCIX
New Product
Tubing, PEEK
CTSA11-1156
:
SCIENCIX
New Product
Udv.Ø:
1,59 mm
Ø indv.:
0,1778 mm
Farve:
gul
Længde:
1,524 m
Pakn:
1