Orders LinkContactUsLinkComponent
Zinc, AAS Standard Solution
Zinc, AAS Standard Solution
Zink, Zn, 1000 mg/L, 2% HNO₃, 100 mL
Katalog # ACSDA069.2NP.L1
Leverandør:   CPACHEM
Zinc, AAS Standard Solution
Katalog # ACSDA069.2NP.L1
Leverandør:  CPACHEM
CAS nummer:  
Zinc, AAS Standard Solution
Zink, Zn, 1000 mg/L, 2% HNO₃, 100 mL
CAS nummer:  
Price
309,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Certifications: ISO 17034, ISO 17025, ISO 9001
Specifikationer
Specifikationer
  • Koncentration:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    2% HNO₃
  • Pakn:
    100 mL
  • Element:
    Zink
  • Symbol:
    Zn
  • Cat. No.:
    ACSDA069.2NP.L1
  • Shelf life:
    36 Months
  • Opbevaring betingelser:
    15...25 °C