Orders LinkContactUsLinkComponent
Tin, AAS Standard Solution
Tin, Sn, 1000 mg/L, 20% HCl, 100 mL
Katalog # ACSDA055.20CP.L1
Leverandør:   CPACHEM
Tin, AAS Standard Solution
Katalog # ACSDA055.20CP.L1
Leverandør:  CPACHEM
CAS nummer:  
Tin, AAS Standard Solution
Tin, Sn, 1000 mg/L, 20% HCl, 100 mL
CAS nummer:  
Price
309,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 mL
Product Details & Documents
 : ISO 17034, ISO 17025, ISO 9001
Specifikationer
Specifikationer
  • Koncentration:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    20% HCl
  • Pakn:
    100 mL
  • Element:
    Tin
  • Symbol:
    Sn
  • Cat. No.:
    ACSDA055.20CP.L1
  • Shelf life:
    36 Months
  • Opbevaring betingelser:
    15...25 °C
Specifikationer