Orders LinkContactUsLinkComponent
Multi-Cassette (Urine)
Multi-Cassette (Urine)
Leverandør:   SURESCREEN
Multi-Cassette (Urine)
Leverandør:  SURESCREEN
Certifikater
Multi-Cassette (Urine)
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
The Multi-Cassette only requires a small amount of urine to perform the test, with test results available at 5 minutes. This multiline format test comes with a pipette for an easy-to-use process.
  • Multi-drug test incorporated
  • Suitable for low-volume sample
  • Test up to 12 parameters simultaneously
Product Family Options
Produktinformation
  • Analyser
    Tilgængelighed
    Price
  • SUREG10MC2300
    10 parameter urine multi-cassette
    10 parameter urine multi-cassette
    AMP/BAR/BZO/COC/MET/MDMA/MOP/MTD/TCA/THC
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 Items
    1 * 25 Items - 95,60 kr
    95,60 kr
    1 * 25 Items
       95,60 kr
  • SURES12MC
    12 parameter urine multi-cassette
    12 parameter urine multi-cassette
    AMP/BAR/BZO/COC/MDMA/MET/MOP/MTD/OPI/PCP/
    TCA/THC
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 Items
    1 * 25 Items - 2.000,00 kr
    2.000,00 kr
    1 * 25 Items
       2.000,00 kr