Orders LinkContactUsLinkComponent
Nalidixic acid
Nalidixic acid
100 mg
Katalog # ACSDSB39240.100MG
Leverandør:   CPACHEM
Nalidixic acid
Katalog # ACSDSB39240.100MG
Leverandør:  CPACHEM
CAS nummer:  389-08-2
Nalidixic acid
100 mg
CAS nummer:  389-08-2
Price
936,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 mg
Product Details & Documents
Certifications: ISO 17034, 17025, 9001 certified.
  • CAS nummer:389-08-2
  • Formel:C₁₂H₁₂N₂O₃
  • MDL nummer:MFCD00006884
  • Molecular Weight:232.24 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Køleskab
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    100 mg
Specifikationer