Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives
Objectives
Leverandør:   LEICA MICROSYSTEMS
Objectives
Leverandør:  LEICA MICROSYSTEMS
Certifikater
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Plan achromatic and phase contrast objectives.
Product Family Options
Produktinformation
  • Forstørrelse
    Arbejdsafstand
    Tilgængelighed
    Price
  • LEIM11506226
    HI PLAN achromatic objective
    HI PLAN achromatic objective
    4×/0,10
    18 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 739,00 kr
    739,00 kr
    1 * 1 Items
       739,00 kr
  • LEIM11506228
    HI PLAN achromatic objective
    HI PLAN achromatic objective
    10×/0,25
    12 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 994,00 kr
    994,00 kr
    1 * 1 Items
       994,00 kr
  • LEIM11506230
    HI PLAN phase objective PH1
    HI PLAN phase objective PH1
    10×/0,25
    12 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.760,00 kr
    1.760,00 kr
    1 * 1 Items
       1.760,00 kr
  • LEIM11506238
    HI PLAN achromatic objective
    HI PLAN achromatic objective
    40×/0,65
    0,35 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.730,00 kr
    2.730,00 kr
    1 * 1 Items
       2.730,00 kr
  • LEIM11506278
    HI PLAN phase objective PH1
    HI PLAN phase objective PH1
    20×/0,40
    0,92 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.090,00 kr
    3.090,00 kr
    1 * 1 Items
       3.090,00 kr