Orders LinkContactUsLinkComponent
Avantor sætter videnskaben i gang for en bedre verden | Avantor
Grounding cable, type 23, 1,5 m
Katalog # SCTV108294
Leverandør:   S.C.A.T.
Katalog # SCTV108294
Leverandør:  S.C.A.T.
Grounding cable, type 23, 1,5 m
Price
354,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Grounding cable for ground connection with MC grounding plug, 90° angled with clamp.
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Grounding cable, type 23
  • Længde:
    1,5 m