Spring til Overskrift
Spring til Hovedindhold
Spring til Sidefod
Udvidet søgning
Udvidet søgning
SDS
Certifikater
Producentdata
0
0,00 kr
Order Entry
Log ind
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Ordreindtastning
Ordrestatus
Din konto
Kurv
Denmark
Ordreindtastning
Ordrestatus
Din konto
Kurv
ContactUsLinkComponent
Hjem
DRAQ5
DRAQ5 5 mM in water, ReadiUse™ staining solution
DRAQ5 5 mM in water, ReadiUse™ staining solution
DRAQ5 5 mM in water, ReadiUse™ staining solution
Katalog # AATB17558
Leverandør:
AAT Bioquest
New Product
CAS nummer:
Udvid billedet
DRAQ5 5 mM in water, ReadiUse™ staining solution
Katalog # AATB17558
Leverandør:
AAT Bioquest
New Product
CAS nummer:
Specifikationer
Pakn:
50 µl
Seq:
1202
Specifikationer
Om denne vare
Produktdetaljer
:
:
485.41 g/mol
CAS nummer:
252903-95-0
Produktdetaljer