Orders LinkContactUsLinkComponent
Alpha Sterile Kits
Alpha Sterile Kits
Leverandør:   ISOFIELD IRELAND
Alpha Sterile Kits
Leverandør:  ISOFIELD IRELAND
Certifikater
Alpha Sterile Kits
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Sterile coverall with mandarin collar, hood, and overboots.
  • Manufactured in a facility operating under ISO 9001:2015 quality management system
  • Processed in a NEBB certified ISO Class 5 cleanroom
Mandarin collar coverall:
GMP Grade A and B, ISO Class 4 and 5 cleanroom compatible
Two-layer mandarin collar provides secure fit at neck area
Zip flap with double-sided tape prevents ingress and egress of particles
Low-linting, anti-static fabric suitable for chemo handling
Elasticated thumb loops
Back elastic to prevent bellows effect
Hood:
Latex-free enclosed elastic face opening for comfortable fit
Extra-long yoke for added protection
Three panel hood design to minimise skin exposure
Overboots:
Extra-long knee height
Two-ties for added security
Anti-slip PU sole
Packaging: 1 set (hood/coverall/boots) per sealed inner bag. 1 inner bag per sealed outer bag. 40 outer bags per carton liner with twist tie (S to XXL). 35 sets per carton (3XL).
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • ISOF80551S
  • ISOF80551M
  • ISOF80551L
  • ISOF80551XL
  • ISOF80551XXL
  • ISOF80551XXXL
  • Lukkestørrelse:
  • Med lynlås
  • Med lynlås
  • Med lynlås
  • Med lynlås
  • Med lynlås
  • Med lynlås
  • Antistatisk:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • Renrum klasse:
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Farve
    Tøj størrelse
    Pakket
    Steril
    Tilgængelighed
    Price
  • hvid
    S
    40/pack
    +
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 40 Items
    1 * 40 Items - 6.470,00 kr
    6.470,00 kr
    1 * 40 Items
       6.470,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ISOF80551S
    Lukkestørrelse
    Med lynlås
    Antistatisk
    +
    Renrum klasse
    10/ISO 4
  • hvid
    M
    40/pack
    +
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 40 Items
    1 * 40 Items - 6.470,00 kr
    6.470,00 kr
    1 * 40 Items
       6.470,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ISOF80551M
    Lukkestørrelse
    Med lynlås
    Antistatisk
    +
    Renrum klasse
    10/ISO 4
  • hvid
    L
    40/pack
    +
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 40 Items
    1 * 40 Items - 6.470,00 kr
    6.470,00 kr
    1 * 40 Items
       6.470,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ISOF80551L
    Lukkestørrelse
    Med lynlås
    Antistatisk
    +
    Renrum klasse
    10/ISO 4
  • hvid
    XL
    40/pack
    +
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 40 Items
    1 * 40 Items - 6.470,00 kr
    6.470,00 kr
    1 * 40 Items
       6.470,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ISOF80551XL
    Lukkestørrelse
    Med lynlås
    Antistatisk
    +
    Renrum klasse
    10/ISO 4
  • hvid
    XXL
    40/pack
    +
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 40 Items
    1 * 40 Items - 6.470,00 kr
    6.470,00 kr
    1 * 40 Items
       6.470,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ISOF80551XXL
    Lukkestørrelse
    Med lynlås
    Antistatisk
    +
    Renrum klasse
    10/ISO 4
  • hvid
    3XL
    35/pack
    +
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 35 Items
    1 * 35 Items - 6.470,00 kr
    6.470,00 kr
    1 * 35 Items
       6.470,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ISOF80551XXXL
    Lukkestørrelse
    Med lynlås
    Antistatisk
    +
    Renrum klasse
    10/ISO 4