Orders LinkContactUsLinkComponent
Cumol
Cumol
500 mg
Katalog # ACSDSB224.500MG
Brandfarlig
Sundhed
Miljø
Irriterende
Leverandør:   CPACHEM
Cumol
Katalog # ACSDSB224.500MG
Leverandør:  CPACHEM
CAS nummer:  98-82-8
CAS nummer:  98-82-8
Price
560,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 500 mg
Product Details & Documents
Shelf Life on ship date: 24 months - Store under normal laboratory conditions, at temperatures between 15 to 25 °C.
Synonymer:  Cumen
  • CAS nummer:98-82-8
  • Formel:C₉H₁₂
  • MDL nummer:MFCD00008881
  • Molecular Weight:120.19 g/mol
  • Kogende Pt:152 °C
  • Smeltende Pt:–96,9 °C
  • Smeltende Pt:−96,9 °C
  • Tæthed:0,86 g/cm³
  • Flash Pt:36 °C
  • EINECS:202-704-5
  • FN:1918
  • ADR:3,III
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    500 mg
Specifikationer