Orders LinkContactUsLinkComponent
Table Top Refrigerators
Table Top Refrigerators
Leverandør:   Liebherr
Table Top Refrigerators
Leverandør:  Liebherr
Certifikater
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • LIEBRCI1621
  • LIEBRCI1620
  • Display:
  • Digital temperature display
  • Digital temperature display
  • Afrimning:
  • Auto defrost
  • Auto defrost
  • Alarm:
  • Visual and acoustic (Door alarm)
  • Visual and acoustic (Door alarm)
  • Hylder/skuffer:
  • Plastic door shelves
  • Plastic door shelves
  • Dørtype:
  • Reversible door
  • Reversible door
  • Sound level:
  • 34 dB
  • 34 dB
  • Elektriske specifikationer:
  • 220 - 240 V, 50 Hz, 1,2 A
  • 220 - 240 V, 50 Hz, 1,2 A
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    B×D×H udv.
    Tilgængelighed
    Price
  • LIEBRCI1621
    Rci 1621 Plus table top refrigerator with EasyFresh
    Rci 1621 Plus table top refrigerator with EasyFresh
    125 L
    600×607×850 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    LIEBRCI1621
    Display
    Digital temperature display
    Afrimning
    Auto defrost
    Alarm
    Visual and acoustic (Door alarm)
    Hylder/skuffer
    Plastic door shelves
    Dørtype
    Reversible door
    Sound level
    34 dB
    Elektriske specifikationer
    220 - 240 V, 50 Hz, 1,2 A
  • LIEBRCI1620
    Rci 1620 Plus table top refrigerator with EasyFresh
    Rci 1620 Plus table top refrigerator with EasyFresh
    141 L
    600×607×850 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    LIEBRCI1620
    Display
    Digital temperature display
    Afrimning
    Auto defrost
    Alarm
    Visual and acoustic (Door alarm)
    Hylder/skuffer
    Plastic door shelves
    Dørtype
    Reversible door
    Sound level
    34 dB
    Elektriske specifikationer
    220 - 240 V, 50 Hz, 1,2 A