Dithianon D4
Dithianon D4, 300,3484, 5 mg
Katalog # EHERC13010005
Leverandør: EHRENSTORFER
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
Specifikationer
- Pakn:5 mg
- Beskrivelse:Dithianon D4
- Molekylvægt (Mw):300,3484
- UN No.:3077
- Cat. No.:EHERC13010005
- Opbevaringstemperatur:20 °C
- GHS signal:Advarsel
- Shipping conditions:20 °C
- Formel:C₁₄D₄N₂O₂S₂



