Orders LinkContactUsLinkComponent
Water Separator
Water Separator
Water Separator
Certifikater
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Water separator made of Borosilicate glass 3.3.
  • Graduation 10 ml in 1/10, 0-point on the stopcock
  • With 2-way tap
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Inddeling
    Konus til kondenser
    Konus til kolbe
    Tilgængelighed
    Price
  • NEUB-90-10292914
    Water separator, tap NS 14,5/1,5 mm
    Water separator, tap NS 14,5/1,5 mm
    10 ml
    0,1 ml
    29/32 NS
    29/32 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.060,00 kr
    3.060,00 kr
    1 * 1 Items
       3.060,00 kr
  • NEUB-90-10292919
    Water separator, tap NS 18,8/2,5 mm
    Water separator, tap NS 18,8/2,5 mm
    10 ml
    0,1 ml
    29/32 NS
    29/32 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.160,00 kr
    3.160,00 kr
    1 * 1 Items
       3.160,00 kr
  • NEUB03829010292914
    Water separator, two way stopcock, NS 14,5/1,5 mm
    Water separator, two way stopcock, NS 14,5/1,5 mm
    10 ml
    0,1 ml
    29/32 NS
    29/32 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.000,00 kr
    3.000,00 kr
    1 * 1 Items
       3.000,00 kr
  • NEUB03829010292919
    Water separator, two way stopcock, NS 18,8/2,5 mm
    Water separator, two way stopcock, NS 18,8/2,5 mm
    10 ml
    0,1 ml
    29/32 NS
    29/32 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.090,00 kr
    3.090,00 kr
    1 * 1 Items
       3.090,00 kr