UTTD Control Life Science Solution Homogenising System
Product Details & Documents
The UTTD control life science solution package was specially put together to meet the critical challenges of homogenising tissue, cartilage and bone samples: homogeneous comminution of the samples and protection against cross-contamination.
- Single-use homogenisation of tissue samples without risk of cross-contamination
The package includes the powerful ULTRA-TURRAX® Tube Drive P control homogenisation system, which has been designed for universal use. In combination with the patented DT-20 disposable dispersing chambers with 20 ml volume and rotor-stator element, this system ensures optimum sample comminution and fast and uniform homogenisation of the samples.
The hermetically sealable disposable sample containers serve simultaneously as a dispersion vessel, storage unit and transport container. They significantly reduce the cleaning effort and systematically eliminate cross-contamination. Users benefit from reduced handling costs and a lower number of incorrect analyses. Samples can be collected or media added via the pierceable membrane in the vessel lid.
: ULTRA-TURRAX® Tube Drive P control, DT-20 Dispersing tube, 20 ml (25 pieces.)
Specifikationer
- Beskrivelse:UTTD control life science solution
- Cat. No.:IKAA10013296
- Effekt:36 W
- Hastighedsområde:400 - 8000 min⁻¹
- Mål:122×178×54 mm
- Maks. viskositet:5000 mPas
- Vægt:1,3 kg
- Hastighedsvisning:OLED
- Motoreffekt input/output:36/28 W
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- TC-50-M, Låg til 50 ml rør med preræble membranTC-50-M, Låg til 50 ml rør med preræble membran431-0165Log ind for tilgængelighed1 * 10 Items - 368,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Stainless steel (AISI 304) for BMT tubes, Ø 5 mmStainless steel (AISI 304) for BMT tubes, Ø 5 mmIKAA3599300Log ind for tilgængelighed1 * 250 g - 551,00 kr
Produktinformation
- Katalog #LukkestørrelseVolumenTilgængelighedPrice
- DT-50-M-gamma,rør med rotor-stator elementDT-50-M-gamma,rør med rotor-stator element531-0492M50 mlLog ind for tilgængelighed1 * 10 Items - 1.630,00 kr
Produktinformation
- Katalog #LukkestørrelseVolumenTilgængelighedPrice
- BMT-20-S-M-gamma, rør til findeling, med rustfrit stål boldeBMT-20-S-M-gamma, rør til findeling, med rustfrit stål boldeIKAA3700701M20 mlLog ind for tilgængelighed1 * 20 Items - 2.340,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilTilgængelighedPrice
- Labworldsoft® 6 Pro, with access to the entire device libraryLabworldsoft® 6 Pro, with access to the entire device libraryIKAA20017366All configurations with any number of devices can be controlled at the same timeLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 104.110,00 kr
Produktinformation
- Katalog #LukkestørrelseVolumenTilgængelighedPrice
- ST-20-M-gamma, rør med omrørings enhedST-20-M-gamma, rør med omrørings enhed531-0477M20 mlLog ind for tilgængelighed1 * 20 Items - 2.040,00 kr
Produktinformation
- Katalog #LukkestørrelseVolumenTilgængelighedPrice
- BMT-50-S, rør til findeling, med rustfrit stål boldeBMT-50-S, rør til findeling, med rustfrit stål bolde531-0482N50 mlLog ind for tilgængelighed1 * 10 Items - 1.230,00 kr
Produktinformation
- Katalog #LukkestørrelseVolumenTilgængelighedPrice
- DT-50, rør med rotor-stator elementDT-50, rør med rotor-stator element531-0481N50 mlLog ind for tilgængelighed1 * 10 Items - 1.030,00 kr
Produktinformation
- Katalog #LukkestørrelseVolumenTilgængelighedPrice
- ST-50, rør med omrøring
Produktinformation
- Katalog #LukkestørrelseVolumenTilgængelighedPrice
- DT-20 eco, rør med rotor/stator-elementDT-20 eco, rør med rotor/stator-elementIKAA20003207N—Log ind for tilgængelighed1 * 25 Items - 1.630,00 kr
Produktinformation
- Katalog #LukkestørrelseVolumenTilgængelighedPrice
- DT-20, rør med rotor/stator-elementDT-20, rør med rotor/stator-element431-0135N20 mlLog ind for tilgængelighed1 * 25 Items - 1.900,00 kr
Produktinformation
- Katalog #LukkestørrelseVolumenTilgængelighedPrice
- BMT-50-G, rør til findeling med glas boldeBMT-50-G, rør til findeling med glas bolde531-0483N50 mlLog ind for tilgængelighed1 * 10 Items - 1.230,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Glass beads for BMT tubes, Ø 6 mm
Produktinformation
- Katalog #LukkestørrelseVolumenTilgængelighedPrice
- BMT-20 G kuglemøllerør med glaskuglerBMT-20 G kuglemøllerør med glaskugler431-2893N20 mlLog ind for tilgængelighed1 * 25 Items - 2.010,00 kr
Produktinformation
- Katalog #LukkestørrelseVolumenTilgængelighedPrice
- BMT-20-S, rør til findeling, med rustfrit stål boldeBMT-20-S, rør til findeling, med rustfrit stål bolde531-0469N20 mlLog ind for tilgængelighed1 * 25 Items - 2.010,00 kr
Produktinformation
- Katalog #LukkestørrelseVolumenTilgængelighedPrice
- BMT-50-S-M-gamma, rør til findeling, med rustfrit stål boldeBMT-50-S-M-gamma, rør til findeling, med rustfrit stål bolde531-0493M50 mlLog ind for tilgængelighed1 * 10 Items - 1.750,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- TC-20-M, Låg til 20 ml rør med preræble membranTC-20-M, Låg til 20 ml rør med preræble membran531-0496Log ind for tilgængelighed1 * 25 Items - 559,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilTilgængelighedPrice
- Labworldsoft® 6 StarterLabworldsoft® 6 StarterIKAA20019397Small configurations with up to 3 devices can be controlled at the same timeLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 45.630,00 kr
Produktinformation
- Katalog #LukkestørrelseVolumenTilgængelighedPrice
- ST-50-M-gamma, rør med omrørings enhedST-50-M-gamma, rør med omrørings enhed531-0491M50 mlLog ind for tilgængelighed1 * 10 Items - 1.440,00 kr
Produktinformation
- Katalog #LukkestørrelseVolumenTilgængelighedPrice
- DT-20-M-gamma, rør med rotor-stator elementDT-20-M-gamma, rør med rotor-stator element531-0478M20 mlLog ind for tilgængelighed1 * 20 Items - 2.250,00 kr
Produktinformation
- Katalog #LukkestørrelseVolumenTilgængelighedPrice
- ST-20 omrøringsrør