Orders LinkContactUsLinkComponent
Polymyxin Bsulfat
Leverandør:   MP Biomedicals
Polymyxin Bsulfat
Leverandør:  MP Biomedicals
Certifikater
Polymyxin Bsulfat
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Polymyxin B sulphate is a mixture of Polymyxin B1 and Polymyxin B2 sulphate, obtained from Bacillus polymyxia strains. Polymyxin B inhibits gram-negative organisms in vitro wherein it binds to and interferes with the permeability of the bacterial cytoplasmic membrane and is also reported to inhibit Ca2+ dependent protein kinase C (PKC). Effective concentration is typically 50 mg/l.
  • CAS nummer:1405-20-5
  • Formel:C₅₅H₉₆N₁₆O₁₃·2H₂SO₄
  • MDL nummer:MFCD00131991
  • Molecular Weight:1385.61 g/mol
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • 1 Mu
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each - 388,00 kr
    388,00 kr
    1 * 1 Each
       388,00 kr
  • 5 Mu
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each - 1.350,00 kr
    1.350,00 kr
    1 * 1 Each
       1.350,00 kr
  • 10 Mu
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each - 1.980,00 kr
    1.980,00 kr
    1 * 1 Each
       1.980,00 kr
  • 25 Mu
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each - 3.890,00 kr
    3.890,00 kr
    1 * 1 Each
       3.890,00 kr
  • 50 Mu
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each - 6.520,00 kr
    6.520,00 kr
    1 * 1 Each
       6.520,00 kr