Orders LinkContactUsLinkComponent
Basic Violet 3, Sigma-Aldrich®
Basic Violet 3, Sigma-Aldrich®
Ætsende
Sundhed
Irriterende
Miljø
Leverandør:   SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Basic Violet 3, Sigma-Aldrich®
Certifikater
Basic Violet 3, Sigma-Aldrich®
Basic Violet 3, Sigma-Aldrich®
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  4-[4,4'-Bis(dimethylamino)benzhydryliden]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden]dimethylammoniumchlorid, CI 42555
  • CAS nummer:548-62-9
  • Formel:C₂₅H₃₀ClN₃
  • MDL nummer:MFCD00011750
  • Molecular Weight:407.99 g/mol
  • Merck Index:13,04406
  • Smeltende Pt:189…194 °C
  • Tæthed:1,19 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:208-953-6
  • FN:3077
  • ADR:9,III
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 636,00 kr
    636,00 kr
    1 * 25 g
       636,00 kr
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 1.300,00 kr
    1.300,00 kr
    1 * 100 g
       1.300,00 kr