Orders LinkContactUsLinkComponent
Fuchsin (syre)
Fuchsin (syre)
Marketsource
Leverandør:   Serva
Fuchsin (syre)
Leverandør:  Serva
Marketsource
Certifikater
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  CI 42685
  • CAS nummer:3244-88-0
  • Formel:C₂₀H₁₇N₃Na₂O₉S₃
  • MDL nummer:MFCD00013286
  • Molecular Weight:585.55 g/mol
  • Merck Index:12,00109
  • Smeltende Pt:> 130 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:221-816-5
Specifications for Product Family
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 388,32 kr
    388,32 kr
    1 * 25 g
       388,32 kr
    Specifikationer:
    Marketsource
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SERA34597.01
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g
    Specifikationer:
    Marketsource
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SERA34597.02
    Marketsource