Orders LinkContactUsLinkComponent
Fuchsin (syre)
Fuchsin (syre)
Glass bottle for solids, 10 g
Katalog # ROTH4268.5
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Fuchsin (syre)
Katalog # ROTH4268.5
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  3244-88-0
Fuchsin (syre)
Glass bottle for solids, 10 g
CAS nummer:  3244-88-0
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 g
Product Details & Documents
Synonymer:  CI 42685
  • CAS nummer:3244-88-0
  • Formel:C₂₀H₁₇N₃Na₂O₉S₃
  • MDL nummer:MFCD00013286
  • Molecular Weight:585.55 g/mol
  • Merck Index:12,00109
  • Smeltende Pt:> 130 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:221-816-5
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    10 g