Orders LinkContactUsLinkComponent
Thiamin hydrochlorid
Thiamin hydrochlorid
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Thiamin hydrochlorid
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
Certifikater
Thiamin hydrochlorid
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Aneurine hydrochloride, 3-((4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl)-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazol-3-ium chloride hydrochloride, Thiaminium chloride, VitamineB1 hydrochloride
  • CAS nummer:67-03-8
  • Formel:C₁₂H₁₈Cl₂N₄OS
  • MDL nummer:MFCD00012780
  • Molecular Weight:337.27 g/mol
  • Merck Index:13,09366
  • Smeltende Pt:252 °C
  • Tæthed:1,401 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-641-8
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 205,36 kr
    205,36 kr
    1 * 25 g
       205,36 kr
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 566,79 kr
    566,79 kr
    1 * 100 g
       566,79 kr
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource