Natriumchlorid
1 L
Katalog # ACSDZ15081092.1L
Leverandør: CPACHEM
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
- CAS nummer:7647-14-5
- Formel:NaCl
- MDL nummer:MFCD00003477
- Molecular Weight:58.44 g/mol
- Kogende Pt:100 °C
- Tæthed:1 g/cm³
Specifikationer
Specifikationer
- Pakn:1 L