Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories for LenS3™ Multi-Angle Light-Scattering Detector
Accessories for LenS3™ Multi-Angle Light-Scattering Detector
Leverandør:   TOSOH Bioscience
Accessories for LenS3™ Multi-Angle Light-Scattering Detector
Leverandør:  TOSOH Bioscience
Certifikater
Accessories for LenS3™ Multi-Angle Light-Scattering Detector
9 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • Tilgængelighed
    Price
  • TOYO0040031
    Post column filter 0,1 µm, 13 mm PTFE
    Post column filter 0,1 µm, 13 mm PTFE
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 97,30 kr
    97,30 kr
    1 * 100 Items
       97,30 kr
  • TOYO0040032
    Post column filter 0,2 µm, 13 mm nylon
    Post column filter 0,2 µm, 13 mm nylon
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 97,30 kr
    97,30 kr
    1 * 100 Items
       97,30 kr
  • TOYO0040049
    Post column filter 0,2 µm, 13 mm PES
    Post column filter 0,2 µm, 13 mm PES
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.130,00 kr
    1.130,00 kr
    1 * 100 Items
       1.130,00 kr
  • TOYO0040074
    Post column filter 0,2 µm, 13 mm PTFE
    Post column filter 0,2 µm, 13 mm PTFE
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 283,00 kr
    283,00 kr
    1 * 100 Items
       283,00 kr
  • TOYO0040048
    Post pump filter 0,03 µm, 13 mm PES
    Post pump filter 0,03 µm, 13 mm PES
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.130,00 kr
    1.130,00 kr
    1 * 100 Items
       1.130,00 kr
  • TOYO0040042
    Post pump filter 0,1 µm, 13 mm nylon
    Post pump filter 0,1 µm, 13 mm nylon
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 97,30 kr
    97,30 kr
    1 * 100 Items
       97,30 kr
  • TOYO0040030
    Stainless steel frits, Int.Ø: 13 mm (for inline filter housing)
    Stainless steel frits, Int.Ø: 13 mm (for inline filter housing)
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 451,00 kr
    451,00 kr
    1 * 10 Items
       451,00 kr
  • TOYO0040002
    Stainless steel inline filter housing, Int.Ø: 13 mm
    Stainless steel inline filter housing, Int.Ø: 13 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.070,00 kr
    1.070,00 kr
    1 * 1 Items
       1.070,00 kr
  • TOYO0040043
    UHPLC stainless steel inline micro filter
    UHPLC stainless steel inline micro filter
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 2.260,00 kr
    2.260,00 kr
    1 * 5 Items
       2.260,00 kr