Orders LinkContactUsLinkComponent
Assistent® Brushes for Bottles
Assistent® Brushes for Bottles
Assistent® Brushes for Bottles
Certifikater
Assistent® Brushes for Bottles
Assistent® Brushes for Bottles
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
An assortment of brushes, available with nylon or natural bristles, designed for use with laboratory bottles and flasks.
  • For steep-bottom, round-shoulder, and threaded bottles and flasks
Brushes feature a head bundle for better cleaning of the bottoms of bottles and flasks.
Product Family Options
Produktinformation
  • Børstemateriale
    Børstehoved Ø
    Handle material
    Samlet længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Nylon
    55 mm
    Steel wire
    420 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 56,10 kr
    56,10 kr
    1 * 1 Items
       56,10 kr
  • Naturbørster
    15 mm
    Steel wire
    280 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 392,00 kr
    392,00 kr
    1 * 10 Items
       392,00 kr
  • Nylon
    30 mm
    Steel wire
    270 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 442,00 kr
    442,00 kr
    1 * 10 Items
       442,00 kr
  • Nylon
    45 mm
    Steel wire
    390 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 514,00 kr
    514,00 kr
    1 * 10 Items
       514,00 kr
  • Nylon
    60 mm
    Steel wire
    470 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 74,10 kr
    74,10 kr
    1 * 1 Items
       74,10 kr
  • Naturbørster
    90 mm
    Trae
    630 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 113,00 kr
    113,00 kr
    1 * 1 Items
       113,00 kr