Orders LinkContactUsLinkComponent
Button Batteries, Silver Coin
Leverandør:   VARTA GERAETEBATTERIE
Button Batteries, Silver Coin
Leverandør:  VARTA GERAETEBATTERIE
Certifikater
Button Batteries, Silver Coin
Button Batteries, Silver Coin
8 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Different button cell types in low and high-drain versions.
  • Low self-discharge rate
  • Mercury-free
  • Guaranteed high level performance and extended storage time of up to three years
  • Chemical system: Primary silver oxide
The VARTA Silver Coin cells are well known as watch batteries. The wide variety of battery sizes delivering reliable, long-lasting energy and meeting highest quality and performance demands. Constant energy supply, withstands shock, vibration and acceleration, the cells are mercury-free and suitable for a broad scope of watches, toys, calculators, remote controls and other small electronic devices.
Product Family Options
Produktinformation
  • Model
    Spænding
    Diameter×H
    Tilgængelighed
    Price
  • V397
    1,55 V
    7,9×2,6 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 33,30 kr
    33,30 kr
    1 * 1 Items
       33,30 kr
  • V392
    1,55 V
    7,9×3,6 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 28,70 kr
    28,70 kr
    1 * 1 Items
       28,70 kr
  • V393
    1,55 V
    7,9×5,4 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 49,70 kr
    49,70 kr
    1 * 1 Items
       49,70 kr
  • V395
    1,55 V
    9,5×2,7 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 33,30 kr
    33,30 kr
    1 * 1 Items
       33,30 kr
  • V394
    1,55 V
    9,5×3,6 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 49,70 kr
    49,70 kr
    1 * 1 Items
       49,70 kr
  • V391
    1,55 V
    11,6×2,1 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 333,00 kr
    333,00 kr
    1 * 10 Items
       333,00 kr
  • V390
    1,55 V
    11,6×3,05 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 49,70 kr
    49,70 kr
    1 * 10 Items
       49,70 kr
  • V301
    1,55 V
    11,6×4,2 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 499,00 kr
    499,00 kr
    1 * 10 Items
       499,00 kr