Cedertræsolie, white
Glass bottle, 250 mL
Leverandør: VWR Chemicals
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: Cedar wood oil, Cedar Oil, Cedar Leaf Oil
- CAS nummer:68990-83-0
- MDL nummer:MFCD00146327
- Tæthed:0,98 g/cm³ (20 °C)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
Documents
Certifikater
Søg efter partinummer250 ml Glass bottle for liquids DIN 32 (ZPACK13415030)
Packaging Information
P20_VWRC23686.232_SPEC_EN.pdf spec_VWRC23686.232 spec_VWRC23686.232 spec_VWRC23686.232
Product specification
Specifikationer
Specifikationstestresultater
- Identification:Passes test
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle
- Pakn:250 mL