Orders LinkContactUsLinkComponent
Cedertræsolie
Cedertræsolie
Glass bottle, 50 ml
Katalog # SERA38565.01
Irriterende
Marketsource
Leverandør:   Serva
Cedertræsolie
Katalog # SERA38565.01
Leverandør:  Serva
Marketsource
CAS nummer:  8000-27-9
Cedertræsolie
Glass bottle, 50 ml
CAS nummer:  8000-27-9
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 50 mL
Product Details & Documents
Synonymer:  Cedar wood oil, Cedar Oil, Cedar Leaf Oil
  • CAS nummer:8000-27-9
  • MDL nummer:MFCD00146327
  • Tæthed:0,98 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    50 ml
Specifikationer