Orders LinkContactUsLinkComponent
Cedertræsolie
Glass bottle, 100 mL
Katalog # ROTH5308.1
Irriterende
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Cedertræsolie
Katalog # ROTH5308.1
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  8000-27-9
Cedertræsolie
Glass bottle, 100 mL
CAS nummer:  8000-27-9
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Synonymer:  Cedar wood oil, Cedar Oil, Cedar Leaf Oil
  • CAS nummer:8000-27-9
  • MDL nummer:MFCD00146327
  • Tæthed:0,98 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    100 mL