Orders LinkContactUsLinkComponent
Terpentin olie
Terpentin olie
Brandfarlig
Sundhed
Irriterende
Miljø
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Terpentin olie
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
Certifikater
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Oil of turpentine, Fir oil, Turpentine, Turpentine, Rectified, Pine oil, L-Turpentine
  • CAS nummer:8006-64-2
  • MDL nummer:MFCD00147790
  • Kogende Pt:153…175 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–60…–50 °C
  • Tæthed:0,854…0.868 g/cm³ (25 °C)
  • Flash Pt:35 °C
  • EINECS:232-350-7
  • FN:1299
  • ADR:3,III
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle
    1 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 626,53 kr
    626,53 kr
    1 * 1 L
       626,53 kr
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle
    2,5 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L - 1.306,84 kr
    1.306,84 kr
    1 * 2,5 L
       1.306,84 kr
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • 10 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 L
    1 * 10 L - 3.950,38 kr
    3.950,38 kr
    1 * 10 L
       3.950,38 kr
    Specifikationer:
    Marketsource