Orders LinkContactUsLinkComponent
Kolophonium
Irriterende
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Kolophonium
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
Certifikater
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Terpentinoliefri harpiks
  • CAS nummer:8050-09-7
  • MDL nummer:MFCD00132205
  • Smeltende Pt:75…81 °C
  • Tæthed:1,1 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:188 °C
  • EINECS:232-475-7
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    1 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • 5 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 kg
    1 * 5 kg
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource