Orders LinkContactUsLinkComponent
Kolophonium
Irriterende
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Kolophonium
Certifikater
Kolophonium
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Terpentinoliefri harpiks
  • CAS nummer:8050-09-7
  • MDL nummer:MFCD00132205
  • Smeltende Pt:75…81 °C
  • Tæthed:1,1 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:180 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:232-475-7
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    Almost white to yellow to orange Powder or flakes or chunks
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    72 to 83 °C
  • Acid value:
    156 to 182 mg KOH/g
  • Uniformity coefficient:
    ≤1.8
  • Moisture holding capacity:
    53 to 58 % (H+)
  • Total volume capacity:
    ≥1.8 eq/l (H+)
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    500 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 457,00 kr
    457,00 kr
    1 * 500 g
       457,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ACRO419175000
  • Plastic bottle
    2,5 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - 1.130,00 kr
    1.130,00 kr
    1 * 2,5 kg
       1.130,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ACRO419170025