Orders LinkContactUsLinkComponent
Methylrød
Methylrød
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Methylrød
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
Certifikater
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid, 2-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzoic acid
  • CAS nummer:493-52-7
  • Formel:C₁₅H₁₅N₃O₂
  • MDL nummer:MFCD00002425
  • Molecular Weight:269.3 g/mol
  • Merck Index:12,06199
  • Smeltende Pt:178…182 °C
  • Tæthed:1,31 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:207-776-1
Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    10 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 g
    1 * 10 g - 168,02 kr
    168,02 kr
    1 * 10 g
       168,02 kr
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 268,09 kr
    268,09 kr
    1 * 25 g
       268,09 kr
    Specifikationer:
    Marketsource