Congo red
25 g
Katalog # CHRO1B-227
Marketsource
Leverandør: CHROMA
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: CI 22120, Dinatrium-3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-aminonaphthalen-1-sulfonat)
- CAS nummer:573-58-0
- Formel:C₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂
- MDL nummer:MFCD00004028
- Molecular Weight:696.67 g/mol
- Merck Index:12,02562
- Smeltende Pt:> 360 °C
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:209-358-4
Specifikationer
Specifikationer
- Pakn:25 g