Congo red, Sigma-Aldrich®
500 mg
Katalog # 234610-500
Leverandør: Merck Millipore (Calbiochem)
Congo red, Sigma-Aldrich®
Katalog # 234610-500
Leverandør: Merck Millipore (Calbiochem)
CAS nummer: 573-58-0
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: CI 22120, Dinatrium-3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-aminonaphthalen-1-sulfonat)
- CAS nummer:573-58-0
- Formel:C₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂
- MDL nummer:MFCD00004028
- Molecular Weight:696.67 g/mol
- Merck Index:12,02562
- Smeltende Pt:> 360 °C
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:209-358-4
Specifikationer
Specifikationer
- Pakn:500 mg