Orders LinkContactUsLinkComponent
Congo red indicator grade
Congo red indicator grade
Sundhed
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Congo red indicator grade
Certifikater
Congo red indicator grade
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  CI 22120, Dinatrium-3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-aminonaphthalen-1-sulfonat)
  • CAS nummer:573-58-0
  • Formel:C₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂
  • MDL nummer:MFCD00004028
  • Molecular Weight:696.67 g/mol
  • Merck Index:12,02562
  • Smeltende Pt:>360 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:209-358-4
Documents
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    Dark red to red-brown Powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • UV spectrum:
    Complies
  • Solubility:
    (0.1 % in water) Clear
  • Visual transition interval:
    from pH 3.0 (violet) to pH 5.2 (red-orange)
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle
    100 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 800,00 kr
    800,00 kr
    1 * 100 g
       800,00 kr
  • Glass bottle
    500 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 2.990,00 kr
    2.990,00 kr
    1 * 500 g
       2.990,00 kr