Orders LinkContactUsLinkComponent
Colchicin 97%
Giftig
Sundhed
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Colchicin 97%
Certifikater
Colchicin 97%
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  7α-H-Colchicine, (S)-(-)-Colchicine
  • CAS nummer:64-86-8
  • Formel:C₂₂H₂₅NO₆
  • MDL nummer:MFCD00078484
  • Molecular Weight:399.44 g/mol
  • Merck Index:12,02536
  • Smeltende Pt:150…160 °C (dec.)
  • Tæthed:1,32 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-598-5
  • FN:1544
  • ADR:6.1,I
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    Light yellow Powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Water:
    ≤2 % (K.F.)
  • HPLC:
    ≥96.0 % on anhydrous and solvent-free substance
  • Specific optical rotation:
    -240° to -250° (20°C, 589 nm) (c=1, alcohol) (on anhydrous and solvent-free substance
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    500 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mg
    1 * 500 mg - 618,00 kr
    618,00 kr
    1 * 500 mg
       618,00 kr
  • Glass bottle for solids
    1 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 1.290,00 kr
    1.290,00 kr
    1 * 1 g
       1.290,00 kr
  • Glass bottle
    5 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 3.410,00 kr
    3.410,00 kr
    1 * 5 g
       3.410,00 kr
  • Glass bottle
    25 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 13.720,00 kr
    13.720,00 kr
    1 * 25 g
       13.720,00 kr