Orders LinkContactUsLinkComponent
Okadaic acid
Okadaic acid
25 µG
Katalog # ENZOALX350003C025
Leverandør:   Enzo Life Sciences
Okadaic acid
Katalog # ENZOALX350003C025
Leverandør:  Enzo Life Sciences
CAS nummer:  78111-17-8
Okadaic acid
Okadaic acid
25 µG
CAS nummer:  78111-17-8
Price
1.060,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Each
Product Details & Documents
Synonymer:  9,10-deepithio-9,10-didehydroacanthifolicin, OA
  • CAS nummer:78111-17-8
  • Formel:C₄₄H₆₈O₁₃
  • MDL nummer:MFCD00083455
  • Molecular Weight:805.02 g/mol
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    25 µG