Orders LinkContactUsLinkComponent
Microcentrifuge tubes, 0,5/0,7/1,5/2,0/2,2 ml
Microcentrifuge tubes, 0,5/0,7/1,5/2,0/2,2 ml
   Bæredygtige muligheder
Leverandør:   Greiner Bio-One
Microcentrifuge tubes, 0,5/0,7/1,5/2,0/2,2 ml
Leverandør:  Greiner Bio-One
   Bæredygtige muligheder
Certifikater
Microcentrifuge tubes, 0,5/0,7/1,5/2,0/2,2 ml
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PP.
  • High chemical and temperature resistance
  • Available for Eppendorf systems (except 211-2522: Vitatron and 211-2524: Roche)
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA, non-pyrogenic
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 211-2522
  • 211-2520
  • 211-2521
  • 525-0489
  • 525-0490
  • Environmentally Preferable:
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Miljøcertificering:
  • ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
  • ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
Specifikationer
Product Family Options
With or without caps
Produktinformation
  • Kapacitet
    Farve
    Model
    Version
    RCF maks.
    Pakket
    Tilgængelighed
    Price
  • 0,5 ml
    ufarvet
    Med fastgjort låg
    graduated, conical bottom, non sterile
    51 400×g
    1000/bag, 10 000/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10.000 Items
    1 * 10.000 Items - 6.560,00 kr
    6.560,00 kr
    1 * 10.000 Items
       6.560,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    211-2522
    Environmentally Preferable
    Miljøcertificering
  • 1,5 ml
    ufarvet
    Med fastgjort låg
    graduated, conical bottom, non sterile
    18 000×g
    500/bag, 4000/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 4.000 Items
    1 * 4.000 Items - 530,00 kr
    530,00 kr
    1 * 4.000 Items
       530,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    211-2520
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 2,2 ml
    ufarvet
    Med fastgjort låg
    graduated, conical bottom, non sterile
    16 000×g
    500/bag, 4000/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 4.000 Items
    1 * 4.000 Items - 3.750,00 kr
    3.750,00 kr
    1 * 4.000 Items
       3.750,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    211-2521
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
      Lav fremstillingspåvirkning
With thread, without screw caps
Produktinformation
  • Kapacitet
    Farve
    Model
    Version
    RCF maks.
    Pakket
    Tilgængelighed
    Price
  • 1,5 ml
    ufarvet
    with thread, without screw cap
    graduated, conical bottom, non sterile
    20 000×g
    500/bag, 5000/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 405,00 kr
    405,00 kr
    1 * 500 Items
       405,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    525-0489
    Environmentally Preferable
    Miljøcertificering
  • 1,5 ml
    ufarvet
    with thread, without screw cap
    graduated, skirted, non sterile
    20 000×g
    500/bag, 5000/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 405,00 kr
    405,00 kr
    1 * 500 Items
       405,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    525-0490
    Environmentally Preferable
    Miljøcertificering
Screw caps for microcentrifuge tubes
Produktinformation
  • Katalog #
    Farve
    Beskrivelse
    Til rør
    Tilgængelighed
    Price
  • ufarvet
    with gasket
    12 mm O.D.
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 400,00 kr
    400,00 kr
    1 * 500 Items
       400,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Farve
    Beskrivelse
    Til rør
    Tilgængelighed
    Price
  • rød
    with gasket
    12 mm O.D.
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 420,00 kr
    420,00 kr
    1 * 500 Items
       420,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Farve
    Beskrivelse
    Til rør
    Tilgængelighed
    Price
  • blå
    with gasket
    12 mm O.D.
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 400,00 kr
    400,00 kr
    1 * 500 Items
       400,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Farve
    Beskrivelse
    Til rør
    Tilgængelighed
    Price
  • grøn
    with gasket
    12 mm O.D.
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 420,00 kr
    420,00 kr
    1 * 500 Items
       420,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Farve
    Beskrivelse
    Til rør
    Tilgængelighed
    Price
  • gul
    with gasket
    12 mm O.D.
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 400,00 kr
    400,00 kr
    1 * 500 Items
       400,00 kr