Orders LinkContactUsLinkComponent
Chloramphenicol 98%
Chloramphenicol 98%
Sundhed
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Chloramphenicol 98%
Certifikater
Chloramphenicol 98%
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Chloromycetin®, Tega-Cetin, (R,R)-Chloramphenicol
  • CAS nummer:56-75-7
  • Formel:Cl₂CHCONHCH(CH₂OH)CH(OH)C₆H₄NO₂
  • MDL nummer:MFCD00078159
  • Molecular Weight:323.13 g/mol
  • Merck Index:13,02087
  • Kogende Pt:645 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:149…153 °C
  • Tæthed:1,49 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-287-4
Documents
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    White to yellowish-white to greyish-white Crystalline powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    149 to 153 °C
  • Loss on drying:
    ≤0.5 % (105 °C)
  • UV spectrophotometry:
    98.0 to 102.0 % (on dried substance)
  • Specific optical rotation:
    +18.5° to +20.5° (20 °C, 589 nm) (c=6, ethanol)
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 482,00 kr
    482,00 kr
    1 * 25 g
       482,00 kr
  • Glass bottle
    100 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 1.360,00 kr
    1.360,00 kr
    1 * 100 g
       1.360,00 kr
  • Glass bottle
    500 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 4.970,00 kr
    4.970,00 kr
    1 * 500 g
       4.970,00 kr