Orders LinkContactUsLinkComponent
Chloramphenicol
Chloramphenicol
1
Katalog # SHETIB02080
Sundhed
Leverandør:   IBI SCIENTIFIC
Chloramphenicol
Katalog # SHETIB02080
Leverandør:  IBI SCIENTIFIC
CAS nummer:  56-75-7
Chloramphenicol
1
CAS nummer:  56-75-7
Price
1.390,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Each
Product Details & Documents
Synonymer:  Chloromycetin®, Tega-Cetin, (R,R)-Chloramphenicol
  • CAS nummer:56-75-7
  • Formel:Cl₂CHCONHCH(CH₂OH)CH(OH)C₆H₄NO₂
  • MDL nummer:MFCD00078159
  • Molecular Weight:323.13 g/mol
  • Merck Index:13,02087
  • Kogende Pt:645 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:150 °C
  • Tæthed:1,49 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-287-4
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    1